Documenti fondamentali
W268402
Sigma-Aldrich
Methyl phenylcarbinyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
α-Methylbenzyl acetate, α-Methylbenzenemethanol 1-acetate, 1-Phenylethyl acetate, Gardenol, Styrallyl acetate
Scegli un formato
W268402-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 84.00
5 KG
CHF 216.00
25 KG
CHF 744.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W268402-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 84.00
5 KG
CHF 216.00
25 KG
CHF 744.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH(CH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2684
Numero CE:
N° CoE:
573
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.178
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; musty; fruity
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 60.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; fruity
Stringa SMILE
CC(OC(C)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
198.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S512-S515 (2012-03-22)
A toxicologic and dermatologic review of ethyl phenyl carbinyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented. Ethyl phenyl carbinyl acetate is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohol Simple Acid Esters (AAASAE). The AAASAE fragrance
Guzman Torrelo et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 625-630 (2015-02-17)
In 2009, we reported that the product of the gene SCJ21.16 (XFa0032) from Xylella fastidiosa, a xylem-restricted plant pathogen that causes a range of diseases in several important crops, encodes a protein (XfHNL) with putative hydroxynitrile lyase activity. Sequence analysis