Documenti
W266701
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(−)-Menthone, trans-menthone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero FEMA:
2667
Beilstein:
2041368
Numero CE:
N° CoE:
2035
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.176
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
207-210 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
minty; woody
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Taste at 50 ppm
Altre note
Natural occurrence: Mentha species.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Menthol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266523
L-Menthol
L-Menthol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266590
L-Menthol
Eucalyptol natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W246506
Eucalyptol
L-Carvone ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W224901
L-Carvone
L-Carvone natural, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W224908
L-Carvone
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Maryam Dehghankar et al.
PloS one, 16(2), e0246470-e0246470 (2021-02-09)
Anopheles stephensi with three different biotypes is a major vector of malaria in Asia. It breeds in a wide range of habitats. Therefore, safer and more sustainable methods are needed to control its immature stages rather than chemical pesticides. The
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)