Documenti fondamentali
W262501
Sigma-Aldrich
Lemon oil
rectified, Argentina origin, FG
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2625
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Citrus limon (L.) Burm. F.
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D +75°, neat
Origine
Argentina origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
176 °C (lit.)
Densità
0.850 g/mL at 25 °C
0.852 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
lemon; citrus
Nota sulla preparazione
Extraction method: cold pressed
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)