W262404
Lemongrass oil, East Indian
natural, FG
Sinonimo/i:
Lemongrass oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Cymbopogon citratus DC. and Cymbopogon flexuosus
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −10 to 0°, neat
Origine
India origin
P. ebollizione
224 °C (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
lemon
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?