Documenti fondamentali
W258504
Sigma-Aldrich
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.33
Numero FEMA:
2585
Numero CE:
N° CoE:
45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.011
Organolettico:
green; floral
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
252 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral
Stringa SMILE
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)