W257001
Hexyl formate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Formic acid hexyl ester, Hexyl methanoate
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; ethereal; fruity
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8/h7H,2-6H2,1H3
OUGPMNMLWKSBRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Toxicities of 31 volatile low molecular weight compounds against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus.: Highlighting the practical applications of hexyl formate in public health, this study evaluates its efficacy as an insecticidal agent against mosquito species known for transmitting diseases. Such research is vital for developing environmentally friendly pest control methods (Chaskopoulou et al., 2009).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?