Documenti fondamentali
W244740
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl pelargonate
Scegli un formato
W244740-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 620.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W244740-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 620.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.107
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
119 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
oily; nutty; fruity
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)