Documenti fondamentali
W235105
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl butyrate
FG
Sinonimo/i:
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
Scegli un formato
W235105-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 156.00
5 KG
CHF 635.00
10 KG
CHF 867.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W235105-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 156.00
5 KG
CHF 635.00
10 KG
CHF 867.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2C6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
2351
Numero CE:
N° CoE:
2082
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.230
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4425 (lit.)
P. ebollizione
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; pineapple
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)