W234702
Cyclohexaneacetic acid
≥98%
Sinonimo/i:
Cyclohexylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
242-244 °C (lit.)
Punto di fusione
28-32 °C (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; musty; acidic; cheesy
Stringa SMILE
OC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?