Documenti fondamentali
W229202
Sigma-Aldrich
Cinnamon oil, ceylon type
FCC, FG
Sinonimo/i:
Cinnamomum zeylanicum
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2292
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Attività ottica
[α]20/D −0.5°, neat
Origine
Sri Lanka origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.533
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cinnamon; clove; spicy; woody
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W299200
Rosemary oil