Documenti fondamentali
W226718
Sigma-Aldrich
Cedar leaf oil
Sinonimo/i:
Methyl 2-hexynoate
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2267
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Thuja occidentalis L.
Attività ottica
[α]25/D -7 to -14
Origine
USA origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
Densità
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cedar
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)