Documenti
W218006
Sigma-Aldrich
Isobutyl angelate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero FEMA:
2180
Numero CE:
N° CoE:
247
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.408
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
176-177 °C (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup