Documenti fondamentali
W216900
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Crenulata
natural, FG
Sinonimo/i:
Agathosma crenulata
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2169
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Barosma crenulata
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Stato
liquid
Composizione
Limonene, 15.7%
Linalool, 0.6%
Pulegone, 15-23%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
0.915 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; green; fruity; tropical; minty; herbaceous
Proprietà fisiche
black current like odor
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)