Key Documents
W216305
Sigma-Aldrich
Isobornyl propionate
≥92%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.31
Numero FEMA:
2163
Numero CE:
N° CoE:
412
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.131
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
102 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; floral; vanilla
Stringa SMILE
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)