W215309
Bergamot oil
Italy origin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Composizione
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Origine
Italy origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial)
Organolettico
orange; woody; citrus
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?