Documenti fondamentali
W214520
Sigma-Aldrich
Benzyl formate
natural, 97%, FG
Sinonimo/i:
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
About This Item
Formula condensata:
HCO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
2145
Beilstein:
150-84-5
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.435
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)