Documenti fondamentali
W213000
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%, FG
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2130
Numero CE:
N° CoE:
2226
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.032
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
bitter; woody; sweet
Stringa SMILE
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The product is an isomeric mixture of benzaldehyde propylene glycol acetal (Benzaldehyde PG acetal). It can be prepared from benzaldehyde and propylene glycol, via condensation reaction. Specific gravity of benzaldehyde PG acetal is 1.068 – 1.073 at 20°C.[1] It has been identified as one of the volatile compound present in the artificial caramel and chocolate samples by non-equilibrated solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock GA.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 135-135 (2004)
Headspace solid-phase microextraction analysis of artificial flavors.
Coleman WM and Dube MF.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(15), 2645-2654 (2005)