Documenti fondamentali
W210218
Sigma-Aldrich
Anisyl propionate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl propionate
Scegli un formato
W210218-SAMPLE-K
CHF 58.50
100 G
CHF 119.00
1 KG
CHF 328.00
CHF 58.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W210218-SAMPLE-K
CHF 58.50
100 G
CHF 119.00
1 KG
CHF 328.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero FEMA:
2102
Numero CE:
N° CoE:
426
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.145
NACRES:
NA.21
CHF 58.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
277 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; floral; vanilla
Stringa SMILE
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)