Documenti fondamentali
W209000
Sigma-Aldrich
Angelica seed oil
natural, FG
Sinonimo/i:
Angelica oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2090
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Angelica archangelica
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Stato
liquid
Composizione
Limonene, 2%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486
Densità
0.850 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; pepper; sweet
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)