Documenti fondamentali
W206326
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
greener alternative
natural, FG
Sinonimo/i:
Isoamyl 3-phenyl propenoate
Scegli un formato
W206326-SAMPLE-K
CHF 54.60
100 G
CHF 137.00
1 KG
CHF 879.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W206326-SAMPLE-K
CHF 54.60
100 G
CHF 137.00
1 KG
CHF 879.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Numero FEMA:
2063
Numero CE:
N° CoE:
335
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.742
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
310 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
cocoa; balsamic
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)