Documenti
W205001
Sigma-Aldrich
Ambrette seed absolute
FG
Sinonimo/i:
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2050
N° CoE:
228n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Hibiscus abelmoschus
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
298 °C/755 mmHg (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
musty; woody; tobacco
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3