W200300
Acetaldehyde solution
natural, 50 wt. % in ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Forma fisica
liquid
Concentrazione
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
ethereal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup