Key Documents
UPL0020
Sigma-Aldrich
2,8-Dihydroxydibenzothiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O2S
Peso molecolare:
216.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(C=C1)=CC2=C1SC3=C2C=C(O)C=C3
InChI
1S/C12H8O2S/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,13-14H
ORACUDSQEWJAQK-UHFFFAOYSA-N