Documenti fondamentali
THS08112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pt/C
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Scegli un formato
6 EA
CHF 654.00
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 654.00
About This Item
Codice UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 08112
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)