Documenti fondamentali
THS04139
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Pd black
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 04139
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)