Documenti fondamentali
THS01030
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
inert quartz
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 01030
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)