Documenti fondamentali
TEM-FF150CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR FILM 150 MESH VU 50/ BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FF150CU50 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)