Documenti fondamentali
TEM-FCF150CU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 150 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
Formvar/Carbon 150 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FCF150CU al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
copper grid
formvar/carbon film
Descrizione
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Confezionamento
box of 25
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)