Documenti fondamentali
TEM-7596410
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinonimo/i:
Omni Grids - Copper 4-Post Lift-Out Grids 100/pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-7596410 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 100 (per vial)
Descrizione generale
4 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations, two with vertical bar attachment surfaces and two with "V" shaped alighment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts. 3mm diameter.
Confezionamento
Packaged in plastic vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)