Documenti fondamentali
TEM-0250-CU
Sigma-Aldrich
Veco Speciment Grid
Copper, size 250 Square mesh , with Center Reference, vial of 100
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-0250-CU al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
vial of 100
Misura
250 Square mesh , with Center Reference
Descrizione generale
Square Mesh with Center Reference. Copper Grids, 3.05 mm diameter, 0.8 mil thickness. Pitch 100, hole 60, bar 40 micron, 250 mesh Cu. Veco Grids are the most rigid grids available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)