Documenti fondamentali
T85405
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
97%
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2CH2O)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)