T79707
Trimethyl phosphite
97%
Sinonimo/i:
Methyl phosphite, P(OMe)3, Trimethoxyphosphine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% trimethyl phosphate
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
111-112 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?