Documenti fondamentali
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
96%
Scegli un formato
1 G
CHF 54.30
CHF 54.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 54.30
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1732093
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 54.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
116 °C (lit.)
Punto di fusione
−113 °C (lit.)
Densità
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,4-Trimethyl-2-pentene is formed during the copolymerization of s-butyl and t-butyl alcohols in the presence of sulfuric acid.[1]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Butanol analytical standard
Supelco
96870
2-Butanol
1-butanolo analytical standard
Supelco
19422
1-butanolo
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)