T54704
1,1,1-Trichloroethane
97%
Sinonimo/i:
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
100 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
998 °F
contiene
1-3% 1,4-dioxane as stabilizer
Limite di esplosione
7.5-15 %, 25 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.4366 (lit.)
P. ebollizione
74-76 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Ozone 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?