Key Documents
T341037
4,4,5,5,6,7,7,7-OCTAFLUORO-2-HYDROXY-6-(TRIFLUOROMETHYL)HEPTYL ACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H9F11O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.17
Numero MDL:
Altre note