Documenti
T27804
Sigma-Aldrich
4-(2-Thienyl)butyric acid
98%
Sinonimo/i:
2-Thiophenebutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCc1cccs1
InChI
1S/C8H10O2S/c9-8(10)5-1-3-7-4-2-6-11-7/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,9,10)
VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
L H Lash et al.
Toxicology, 103(3), 167-175 (1995-12-10)
Relative cytotoxicity and mechanism of action of thiophenes were investigated in suspensions of freshly isolated renal proximal tubular (PT) and distal tubular (DT) cells using 4-(2-thienyl)butyric acid (TByA) as a model compound. TByA produced significantly greater time- and concentration-dependent cytotoxicity