Documenti fondamentali
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
Sinonimo/i:
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
Scegli un formato
5 G
CHF 258.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 258.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.09 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Effector of xanthine oxidase
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)