Documenti fondamentali
SYNV141003
Synthware conical bottom reaction vial
3 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware V141003, reaction tube
Scegli un formato
1 EA
CHF 18.30
CHF 18.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 18.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 18.30
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V141003
Capacità
3 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)