Documenti fondamentali
SYNV121000
Synthware volume vacuum trap
1000 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinonimo/i:
Synthware V121000
Scegli un formato
1 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS45/50
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V121000
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)