Documenti fondamentali
SYNT230012
Synthware graduated distillation receiver tube with hooks
capacity 12 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware T230012, distilling receiver tube
Scegli un formato
1 EA
CHF 42.70
CHF 42.70
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 42.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 42.70
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Materiali
V-bottom bottom
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS14/20
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware T230012
Capacità
12 mL
Descrizione generale
Centrifuge tube shaped receiver with an upper standard taper joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)