Documenti fondamentali
SYNS721240
Synthware high vacuum T-type stopcock with hollow plug
bore size 2 mm, plug size 12.6/40
Sinonimo/i:
Synthware S721240, T shape stopcock
Scegli un formato
1 EA
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 103.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S721240
Dimensioni foro
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)