Documenti fondamentali
SYNS221530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, Plug Size: 15.2/30
Sinonimo/i:
Synthware S221530, 3-way stopcock
Scegli un formato
1 EA
CHF 51.90
CHF 51.90
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 51.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 51.90
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S221530
Dimensioni foro
2 mm
Descrizione generale
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
replacement stopcock plugs
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)