Documenti fondamentali
SYNP120025C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
25 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: coarse, GL 25
Sinonimo/i:
Synthware P120025C, Solid phase peptide synthesis vessel
Scegli un formato
1 EA
CHF 157.00
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 157.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware P120025C
Capacità
25 mL
25 mL
Diam. est. disco
20 mm
Raccordi
GL 25
Descrizione generale
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)