Documenti fondamentali
SYNC159190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 190 mm
Sinonimo/i:
Synthware C159190, glass West condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 83.20
CHF 83.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 83.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 83.20
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C159190
Lunghezza camicia
190 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)