Documenti fondamentali
SYNF894250
Synthware reaction tube with glass stopcock
250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F894250
Scegli un formato
1 EA
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 114.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F894250
Capacità
250 mL
250 mL
Descrizione generale
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)