Documenti fondamentali
SYNF604060C
Synthware Buchner funnel
60 mL, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F604060C, filtering funnel
Scegli un formato
1 EA
CHF 53.40
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 53.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 53.40
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F604060C
Capacità
60 mL
60 mL
Descrizione generale
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)