Documenti fondamentali
SYNF539100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware F539100, Schlenk flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 102.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F539100
Capacità
100 mL
Descrizione generale
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)