SYNF44292L
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
2000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware F44292L, 3-neck round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Giunto
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F44292L
Capacità
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)