Documenti fondamentali
SYNF363024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F363024M, glass filter funnel
Scegli un formato
1 EA
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 133.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F363024M
Capacità
30 mL
30 mL
Diam. est. frit
30 mm
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)