Documenti fondamentali
SYNF341100
Synthware two neck pear shaped flask
100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F341100, 2-neck pear shape flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 53.00
CHF 53.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 53.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 53.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
two-neck (angled side neck)
Giunto
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F341100
Capacità
100 mL
100 mL
Descrizione generale
Pear shape with joints. Heavy wall design.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)